Documenti fondamentali
GF71426325
Tungsten carbide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, min. particle size 45 micron
Sinonimo/i:
W 526010
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 714-263-25
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)