Documenti fondamentali
778346
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) carbide
nanopowder, hexagonal, 150-200 nm, ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
About This Item
Formula condensata:
WC
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
nanopowder
Dimensione particelle
150-200 nm
Stringa SMILE
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tungsten carbide is a well studied structural material with applications in coatings; composites and supports in heterogeneous catalysis. Tungsten carbide nanoparticles have been studied in wear resistant functional coatings as well as resilient composites.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Hauert; R.;
Advanced Engineering Materials, 2(5), 247-259 (2000)
Choi-Yim; H.;
Applied Physics Letters, 71(26), 3808-3810 (1997)
Anne; G.;
J. Eur. Ceram. Soc., 25(1), 55-63 (2004)
Ledoux; M.J.;
J. Catal., 134(2), 383-398 (1992)
Voevodin; A. A.;
Thin Solid Films, 370(1;2), 223-231 (2000)