Documenti fondamentali
280801
Sigma-Aldrich
Tantalum(IV) carbide
≤5 μm
About This Item
Formula condensata:
TaC
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tantalum
Dimensione particelle
≤5 μm
Stringa SMILE
[C-]#[Ta+]
InChI
1S/C.Ta/q-1;+1
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4