Documenti fondamentali
GF13854911
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.35 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
W 606804
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 138-549-11
Diametro
0.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)