GF70161780
Gold
tube, 50mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Gold, AU007200
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 701-617-80
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × spess. parete
500 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.8 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)