Documenti fondamentali
ERMEB530A
Aluminum gold alloy
0.1% Au, 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Aluminum gold alloy (0.1% Au), 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Descrizione generale
Certified for the gold content in Aluminum.
ERM-EB530A_cert
ERM-EB530_report
ERM-EB530_origin
Risultati analitici
For more information please see:
ERMEB530A
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)