GF67706770
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.8 mm, L 20 m
Sinonimo/i:
ES305980
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 677-067-70
Lunghezza
20 m
Diametro
0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)