GF66950095
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 2000 m, temper annealed
Sinonimo/i:
CU205140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 669-500-95
Lunghezza
2000 m
Diametro
0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66950095-1EA | 4061821150196 |