Documenti fondamentali
GF25090916
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 20 m, filament diameter 0.1 microns
Sinonimo/i:
CU805100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.96%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 250-909-16
Lunghezza
20 m
Diametro
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)