Key Documents
GF05260722
Aluminium alloy 2024
foil, Al 93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 3.0 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Sinonimo/i:
AB200450
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 052-607-22
Misura
300 × 300 mm
Spessore
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)