Documenti fondamentali
GF65395503
Antimony
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.9999%
Sinonimo/i:
SB006120
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141704
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9999%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 653-955-03
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)