GF63629219
Aluminum
tube, 500mm, outside diameter 1.42mm, inside diameter 1.166mm, wall thickness 0.127mm, as drawn, 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL007050
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Stato
tubes
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 636-292-19
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lungh. × spessore
500 mm × 0.127 mm
D.E. × D.I.
1.42 mm × 1.166 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)