Documenti fondamentali
8.14917
Sigma-Aldrich
Aluminium
grit
Sinonimo/i:
Aluminium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
Numero indice EU:
231-072-3
NACRES:
NA.22
Stato
grit
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
(grit) for synthesis
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water