Documenti fondamentali
GF63407707
Polypropylene
(PP), laminate, thickness 0.07 mm, L 2 m, polymer thickness 0.050mm
Sinonimo/i:
PP301540
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 634-077-07
Lunghezza
2 m
Spessore
0.07 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF63407707-1EA4061825087320