GF61271018
Carbon
foil, 50mm disks, thickness 0.2mm, flexible graphite, 99.8%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000305, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 612-710-18
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Dimens. × Spessore disco
50 mm × 0.2 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61271018-10EA | 4061829456399 |
GF61271018-50EA | 4061829579111 |
GF61271018-20EA | 4061829527860 |