Key Documents
GF56723025
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 200 m, filament diameter 0.023mm
Sinonimo/i:
AM325750
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 567-230-25
Lunghezza
200 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)