Key Documents
GF51992051
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 15 mm, L 200 mm, black
Sinonimo/i:
AM337913
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 519-920-51
Lunghezza
200 mm
Diametro
15 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)