Documenti fondamentali
GF50872079
Tantalum
foil, thickness 0.03 mm, size 300 × 300 mm, tolerance 0.2
Sinonimo/i:
TA000348, Ta
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141741
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Stato
foil
Temp. autoaccensione
572 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 508-720-79
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.03 mm
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)