GF50456695
Iron
foil, thickness 0.9 mm, 8 mm diameter, purity 99.5%
Sinonimo/i:
FE000414
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 504-566-95
Resistività
9.71 μΩ-cm
Diametro
8 mm
8 mm
Spessore
0.9 mm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50456695-10EA | 4061821055149 |
GF50456695-50EA | 4061821055163 |
GF50456695-20EA | 4061821055156 |