GF49028632
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 1 mm, size 600 × 600 mm, clear
Sinonimo/i:
CT303050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 490-286-32
Misura
600 × 600 mm
Spessore
1 mm
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF49028632-2EA | 4061825076041 |
GF49028632-1EA | 4061825076034 |