GF48573007
Ytterbium
wire, 1.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
YB005111
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 485-730-07
Resistività
28 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
50 mm
Diametro
1.0 mm
P. ebollizione
1196 °C (lit.)
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Yb]
InChI
1S/Yb
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)