GF49084498
Lutetium
lump, 25 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
LU006100
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 490-844-98
Resistività
54 μΩ-cm, 20°C
Peso
2 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
P. ebollizione
3402 °C (lit.)
Punto di fusione
1663 °C (lit.)
Densità
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Lu]
InChI
1S/Lu
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)