Documenti fondamentali
GF07591754
Ytterbium
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
YB006010
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Yb
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141616
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 075-917-54
Resistività
28 μΩ-cm, 20°C
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
500 μm
P. ebollizione
1196 °C (lit.)
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Yb]
InChI
1S/Yb
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)