Key Documents
1.01084
SAFC
Cloruro di alluminio esaidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Cloruro di alluminio esaidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AlCl3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-208-1
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Potenza
3311 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
100 °C
Densità
2.40 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Aluminium chloride is a commonly used ingredient in pharmaceutical applications. Within these applications, Aluminium chloride has been used primarily in topic formulations.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2