GF47970254
Silicone Elastomer, Film, Thickness 0.025Mm, Size 23X23 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, film, thickness 0.025 mm, size 23 × 23 mm
Sinonimo/i:
SI301025
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 479-702-54
Misura
23 × 23 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)