Documenti fondamentali
GF89529261
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 1.0Mm, Size 100X100 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
SI303100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 895-292-61
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)