Key Documents
GF43767603
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
SI633410
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 437-676-03
Misura
50 × 50 mm
Spessore
4.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)