Documenti fondamentali
GF43515356
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 20 mm, L 200 mm, black
Sinonimo/i:
SU337920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 435-153-56
Lunghezza
200 mm
Diametro
20 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF43515356-1EA4061825056395
GF43515356-2EA4061825056401
GF43515356-5EA4061825056418