Key Documents
GF65988938
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 50 mm, L 200 mm, black
Sinonimo/i:
SU337950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 659-889-38
Lunghezza
200 mm
Diametro
50 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)