GF40879008
Yttrium
rod, 100mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Yttrium, Y 007930
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 408-790-08
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 12.5 mm
P. ebollizione
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)