GF11301398
Yttrium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Yttrium, Y 007910
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 113-013-98
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 6.35 mm
P. ebollizione
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)