GF63377017
Lanthanum
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Lanthanum, LA007910
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 633-770-17
Resistività
54 μΩ-cm
L × diam.
100 mm × 6.35 mm
P. ebollizione
3464 °C (lit.)
Punto di fusione
920 °C (lit.)
Densità
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[La]
InChI
1S/La
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)