Key Documents
GF74596405
Neodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 300 g, purity 99%
Sinonimo/i:
ND006100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nd
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141609
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 745-964-05
Resistività
64.0 μΩ-cm, 20°C
Peso
300 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
P. eboll.
3074 °C (lit.)
Punto di fusione
1021 °C (lit.)
Densità
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nd]
InChI
1S/Nd
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)