Documenti fondamentali
GF60321079
Yttrium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
Y 006010
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Y
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141617
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 603-210-79
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
500 (micron)
P. ebollizione
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)