Documenti fondamentali
GF38241109
Scandium
powder, max. particle size 250 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
SC006010
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sc
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141613
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 382-411-09
Resistività
50.5 μΩ-cm, 0°C
Peso
2 g
Dimens. max. particelle
250 μm
P. eboll.
2836 °C (lit.)
Punto di fusione
1540 °C (lit.)
Densità
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sc]
InChI
1S/Sc
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)