307874
Scandium(III) oxide
99.9% trace rare earth metals basis
Sinonimo/i:
Discandium trioxide, Scandia, Scandium oxide, Scandium trioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace rare earth metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: scandium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O=[Sc]O[Sc]=O
InChI
1S/3O.2Sc
HYXGAEYDKFCVMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.