Documenti fondamentali
GF92900875
Scandium
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 5 g, purity 96+%
Sinonimo/i:
SC006100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sc
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141613
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 929-008-75
Resistività
50.5 μΩ-cm, 0°C
Peso
5 g
Dimensione max. pezzetti
25.4 mm
P. ebollizione
2836 °C (lit.)
Punto di fusione
1540 °C (lit.)
Densità
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sc]
InChI
1S/Sc
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)