Key Documents
GF37661441
Iron
tube, outside diameter 21.5 mm, length 100 mm, wall thickness 2.6 mm
Sinonimo/i:
FE007740
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 376-614-41
Resistività
9.71 μΩ-cm
Lunghezza
100 mm
D.E.
21.5 mm
Spessore delle pareti
2.6 mm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N