Key Documents
GF37396424
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm tube, 1.1mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
FE227250
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 373-964-24
L × spess. parete
100 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
1.1 mm × 0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)