GF36774209
Polysulfone
(PSU), granule, 2 mm nominal granule size, weight 500 g, natural
Sinonimo/i:
SU346320
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 367-742-09
Peso
500 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36774209-1EA | 4061825093574 |