GF18556241
Polysulfone
(PSU), granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Sinonimo/i:
SU346320
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 185-562-41
Peso
100 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)