Documenti fondamentali
GF36609206
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 0.5 kg, natural
Sinonimo/i:
OX306300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 366-092-06
Peso
0.5 kg
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)