GF36099311
Palladium
wire reel, 10m, diameter 0.25mm, hard, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD005130
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 360-993-11
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
10 m × 0.25 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)