267112
Palladium
wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
wire
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Diametro
1.0 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Itcan also be used as a hydrogenation catalyst in various organic reactions, suchas hydrogenation of alkenes and alkynes to their corresponding hydrocarbons.
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.