GF30145272
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
TI010500
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 301-452-72
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)