738573
Platinum-ruthenium alloy on graphitized carbon
extent of labeling: 20 wt. % Pt loading, extent of labeling: 10 wt. % Ru loading
Sinonimo/i:
20% Pt, 10% Ru on Vulcan XC72, 30% Pt-Ru/Vulcan
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
20 wt. % Pt loading
10 wt. % Ru loading
Dimensione particelle
<5 nm (Pt)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Ru].[Pt]
InChI
1S/Pt.Ru
CFQCIHVMOFOCGH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
738573-1G | 4061832883823 |