GF29604438
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 10 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
CV301150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 296-044-38
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.0125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF29604438-1EA | 4061825092232 |