GF21720495
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinonimo/i:
AL146010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 217-204-95
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)