Key Documents
GF30134146
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 200 g
Sinonimo/i:
CV306010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 301-341-46
Peso
200 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)