GF29172203
Gold-tin alloy, Au98Sn2
0.2m wire, 0.5mm diameter
Sinonimo/i:
AU085150
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 291-722-03
L × diam.
0.2 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)